Learn More
MP Biomedicals™ Solution saline équilibrée 1X Hanks (modifiée) sans rouge de phénol
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Descripción
Il a été démontré que le rouge de phénol interfère avec la croissance de certaines cellules à des densités de clonage.Utilisez ce milieu pour travailler avec des cellules souches ou pour cultiver des cellules à faible densité.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS) |
| Couleur | Transparent |
| Concentration | 1X |
| pH | 6,9 à 7,4 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
| Formule | Chlorure de calcium 140 mg/l, sulfate de magnésium 97,7 mg/l, chlorure de potassium 400 mg/l, phosphate de potassium monobasique 60 mg/l, bicarbonate de sodium 350 mg/l, chlorure de sodium 8 000 mg/l, phosphate de sodium dibasique 47,7 mg/l, dextrose 1 000 mg/l |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido