Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse D
La matrice de lyse D FastPrep™ est utilisée principalement avec les homogénéisateurs FastPrep™ ou tout autre agitateur à microbilles, pour la lyse des tissus plus mous tels que le cerveau, le foie, les reins, les poumons et la rate.Également utilisée pour la lyse des tissus végétaux tels que les feuilles, les racines, les fruits ainsi que les cellules de culture et les insectes entiers.
Marque:  MP Biomedicals™ 116973100
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.22700kg
Code produit. 11471575
  • 524.70€ / 100 pièces
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
Les tubes de 4,5 ml de la matrice de lyse D TallPrep™ peuvent être utilisés avec des instruments FastPrep ou un batteur à microbilles similaire. La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques.
  • Taille des tubes : 4,5 mL
  • Types d’échantillon : Tissus mous tels que le cerveau, le foie, les reins, les poumons et la rate ; tissus végétaux tels que les feuilles, les racines et les fruits ; cellules de culture ; insectes entiers ; nématodes
  • Composition de la matrice : Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm
Certifications
Sans DNase ni RNase
Spécification
Spécification
Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm
Sans DNase
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
100 tubes de 4,5 ml
Jusqu’à 0,5 g par préparation
Tissus animaux, Plantes, Cellules de culture, Insectes, Vers
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
Matrice de lyse D
Sans RNase
Promotions
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.