Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse D
La matrice de lyse D FastPrep™ est utilisée principalement avec les homogénéisateurs FastPrep™ ou tout autre agitateur à microbilles, pour la lyse des tissus plus mous tels que le cerveau, le foie, les reins, les poumons et la rate.Également utilisée pour la lyse des tissus végétaux tels que les feuilles, les racines, les fruits ainsi que les cellules de culture et les insectes entiers.
Marque: MP Biomedicals™ 116953002
29.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Description
Les tubes de 50 ml de la matrice de lyse D BigPrep™ peuvent être utilisés avec des instruments FastPrep ou un batteur à microbilles similaire. La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques.
- Taille des tubes : 50 ml
- Types d’échantillon : Tissus mous tels que le cerveau, le foie, les reins, les poumons et la rate ; tissus végétaux tels que les feuilles, les racines et les fruits ; cellules de culture ; insectes entiers ; nématodes
- Composition de la matrice : Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm
Certifications
Sans DNase ni RNase
Spécification
Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
2 x 50 ml | |
Jusqu’à 7 g par préparation |
Tissus animaux, Plantes, Cellules de culture, Insectes, Vers | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse D | |
Sans RNase |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.