Learn More
MP Biomedicals™ Sérum entier purifié, mouton
Convient à une utilisation comme contrôle des protéines sériques dans l’immunoélectrophorèse
Marque: MP Biomedicals™ 0855992
104.94 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.00200kg
Spécification
-20°C | |
Lyophilisé | |
2 mL | |
Régulation des protéines sériques dans l’immunoélectrophorèse, le test d’Ouchterlony et d’autres techniques d’immunoprécipitation |
Mouton | |
Sérum de mouton | |
60,2 mg/ml | |
Oui |