Learn More
MP Biomedicals™ Mélange acide aminé SC, poudre
Mélange complet de suppléments synthétiques (SC) d’acides aminés pour milieux de croissance de S. cereviseae
Marque: MP Biomedicals™ 114400022
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Connu sous le nom de mélange de Hopkins
- Disponible en formulations complètes
- Disponible en formulations de goutte à goutte
- Ajouter 2 g de SC à chaque litre de DOB ou DOBA et autoclaver à 121°C pendant 15 minutes pour obtenir un milieu défini synthétique complet pour S.cerevisiae
Ajouter 2 g de SC à chaque litre de DOB ou DOBA et autoclaver à 121°C pendant 15 minutes pour obtenir un milieu défini synthétique complet pour S.cerevisiae
Applications :
Culture de cellules de levure, expression génétique, régulation de transcription
Spécification
Molecular Biology Certified™ | |
Poudre | |
Adénine 21 mg/l, L-alanine 86,5 mg/l, L-arginine HCl 85,6 mg/l, L-asparagine 85,6 mg/l, acide L-aspartique 85,6 mg/l, L-cystéine HCl 85,6 mg/l, glutamine 85,6 mg/l, acide L-glutamique 85,6 mg/l, glycine 85,6 mg/l, L-histidine HCl 85,6 mg/l, myo-inositol 85,6 mg/l, L-isoleucine 85,6 mg/l, L-leucine 173,4 mg/l, L-lysine HCl 85,6 mg/l, L-méthionine 85,6 mg/l, acide para-aminobenzoïque 8.6 mg/l, L-phénylalanine 85,6 mg/l, L-proline 85,6 mg/l, L-sérine 85,6 mg/l, L-thréonine 85,6 mg/l, L-tryptophane 85,6 mg/l, L-tyrosine 85,6 mg/l, uracile 85,6 mg/l, L-valine 85,6 mg/l | |
30 g |
2°C à 8°C | |
Mélange d’acides aminés SC | |
Pour la croissance de Saccharomyces cerevisiae |