Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de mouton
Sérum stérile, filtré et lyophilisé
Marque: MP Biomedicals™ 08642951
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Spécification
-20°C | |
Lyophilisé | |
500 ml | |
Propagation de cultures à long terme des stades érythrocytiques du parasite protozoaire intracellulaire de Theileria uilenbergi |
Mouton | |
Sérum de mouton | |
7,2 g/dl | |
Oui |