Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse Z TallPrep™
Pour l’isolement et la purification d’acides nucléiques.Avec une haute densité et une dureté extrêmement élevée, cette matrice est idéale pour la fissuration de parois cellulaires très résistantes.
173.84€ - 610.00€
Spécification
Type de microbilles | Oxyde de zirconium stabilisé à l’yttrium |
---|---|
Contenu et stockage | Température ambiante |
Description | Échantillon : Plantes, tissus animaux, bois, graines, sol, argile, bactéries, insectes, échantillons anciens et séchés |
Type d’échantillon | Tissus animaux, Plantes, Insectes |
À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15262870
|
MP Biomedicals™
116985050 |
50 x 4,5 ml |
287.26€
50 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15272870
|
MP Biomedicals™
116985100 |
100 x 4,5 ml |
610.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17446493
|
MP Biomedicals™
116985025 |
10 x 4,5 ml |
173.84€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Chaque tube de 4,5 ml résistant aux chocs contient des microbilles de 2 mm de diamètre en oxyde de zirconium stabilisé à l’yttrium.
- Y2O3 + ZrO2 présente une densité élevée et une dureté extrêmement élevée, ce qui rend cette matrice idéale pour la fissuration de parois cellulaires très résistantes, tandis que sa surface lisse minimise les cisaillements.
Spécification
Oxyde de zirconium stabilisé à l’yttrium | |
Échantillon : Plantes, tissus animaux, bois, graines, sol, argile, bactéries, insectes, échantillons anciens et séchés | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse Z | |
Jusqu’à 0,5 g par préparation |
Température ambiante | |
Tissus animaux, Plantes, Insectes | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
Matrice de lyse Z |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.