Learn More
MP Biomedicals™ Sérum entier, bovin, purifié, 2 ml
Sérum de bovin entier avec sels tampons
Marque: MP Biomedicals™ 0855980
106.14 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.00200kg
Spécification
De 2° à 8°C | |
Lyophilisé | |
2 mL | |
Contrôle des protéines sériques dans l’immunoélectrophorèse, le test d’Ouchterlony et d’autres techniques d’immunoprécipitation, utilisé comme agent de blocage dans les immunoessais fluorescents et enzymatiques |
Bovins | |
Sérum de bovin adulte | |
Filtration à 0,22 μm | |
61,9 g/ml |