Learn More
MP Biomedicals™ Sérum entier, chèvre, purifié, 2 ml
Sérum de chèvre entier avec sels tampons
Marque: MP Biomedicals™ 0855984
121.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.00200kg
Spécification
De 2° à 8°C | |
Sérum de chèvre | |
Filtration à 0,22 μm | |
Dosages de blocage, applications immunohistochimiques, immunocytochimiques, immunofluorescentes | |
63,3 mg/ml |
Chèvre | |
2 mL | |
Délipidé, lyophilisé à partir de PBS avec azoture | |
Oui |