missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MPND Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15837273
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15837273 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15837273 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA568860

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Mouse: 100%; Rat: 100%.

Probable protease. Acts as a sensor of N(6)-methyladenosine methylation on DNA (m6A): recognizes and binds m6A DNA, leading to its degradation (PubMed:30982744). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MPND
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Expression MPND
Numéro d’ordre du gène Q3TV65
Alias de gène E130307M08Rik; FLJ14981; MPN domain containing; MPN domain-containing protein; Mpnd
Symboles de gène(s) MPND
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène synthetic peptide corresponding to a region of mouse MPND (aa 172-221).
Méthode de purification Protein A
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 68047
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.