missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MPV17L Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16857884 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16857884 20 μL 20µL
16847884 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16857884 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 178841AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

17884-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human MPV17L.

Isoform 1 participates in reactive oxygen species metabolism by up- or down-regulation of the genes of antioxidant enzymes.

Spécification

Antigène MPV17L
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.16 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression MPV17L
Numéro d’ordre du gène Q2QL34, Q99MS3
Alias de gène M LP homolog, M LPH, MLPH1, MLPH2, Mpv17 like protein, MPV17L, MPV17L1
Symboles de gène(s) Mpv17l
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène MPV17L Fusion Protein Ag11935
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 255027, 93734
Espèces cibles Mouse, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.