missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPL22 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16845894 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16845894 20 μL 20µL
16835894 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16845894 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 162991AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. This gene encodes a 39S subunit protein that belongs to the L22 ribosomal protein family. A pseudogene corresponding to this gene is found on chromosome 4q. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Spécification

Antigène MRPL22
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression MRPL22
Numéro d’ordre du gène P0C2C0, Q8BU88, Q9NWU5
Alias de gène HSPC158, L22mt, L25mt, MRP L22, MRP L25, MRPL22, MRPL25, RPML25
Symboles de gène(s) Mrpl22
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène MRPL22 Fusion Protein Ag8899
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 216767, 287302, 29093
Espèces cibles Mouse, Rat, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.