missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRRF Mouse anti-Human, Clone: OTI5C11, lyophilized, TrueMAB™

Code produit 17658791
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17658791 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17658791 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur CF806313

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

MRRF is responsible for the release of ribosomes from messenger RNA at the termination of protein biosynthesis, may increase the efficiency of translation by recycling ribosomes from one round of translation to another.

Spécification

Antigène MRRF
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI5C11
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Expression MRRF
Numéro d’ordre du gène Q96E11
Alias de gène MRFF, MTRRF, RRF
Symboles de gène(s) MRRF
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 56-262 of human MRRF produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 92399
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Lyophilized
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.