missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MSL2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15928264
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15928264 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15928264 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA565518

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: DKAVKEKIPSH HFMPGSPTKT VYKKPQEKKG CKCGRATQNP SVLTCRGQRC PCYSNRKACL DCICRGCQNS YMANGEKKLE AFAVPEKALE QTRLTLGINV TSIAVRNAST STSVINVTGS PVTTFLAAST HDDKSLDEAI Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 99%, rat 100%.

Component of histone acetyltransferase complex responsible for the majority of histone H4 acetylation at lysine 16 which is implicated in the formation of higher-order chromatin structure. Acts as an E3 ubiquitin ligase that promotes monoubiquitination of histone H2B at 'Lys-35' (H2BK34Ub), but not that of H2A. This activity is greatly enhanced by heterodimerization with MSL1. H2B ubiquitination in turn stimulates histone H3 methylation at 'Lys-4' (H3K4me) and 'Lys-79' (H3K79me) and leads to gene activation, including that of HOXA9 and MEIS1. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MSL2
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression MSL2
Numéro d’ordre du gène Q9HCI7
Alias de gène E130103E02Rik; E3 ubiquitin-protein ligase MSL2; E3 ubiquitin-protein transferase MSL2; Kiaa1585; male-specific lethal 2 homolog; male-specific lethal 2 homolog (Drosophila); male-specific lethal 2-like 1; Male-specific lethal-2 homolog; Male-specific lethal-2 homolog 1; MSL2; MSL-2; Msl2l1; MSL2-like 1; RGD1310355; ring finger protein 184; Rnf184
Symboles de gène(s) MSL2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Human MSL2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104856).
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55167
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.