missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSR1 Monoclonal Antibody (OTI8B11), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17551583
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17551583 30 μL 30µL
17531583 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17551583 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA802828S

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

MSR1 Monoclonal antibody specifically detects MSR1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Spécification

Antigène MSR1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI8B11
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression MSR1
Numéro d’ordre du gène P21757
Alias de gène bovine scavenger receptor type II; CD204; Macrophage acetylated LDL receptor I and II; macrophage scavenger receptor 1; macrophage scavenger receptor type III; macrophage scavenger receptor types I and II; MRS-A; MSR; Msr1; MSR-A; phSR1; phSR2; RGD1564316; SCARA1; Scavenger receptor class A member 1; scavenger receptor class A, member 1; scavenger receptor type A; scavenger receptor type I; Scvr; SRA; SR-A; SR-AI; SR-AI/II; SR-AII
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 197-451 of human MSR1 produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4481
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.