Learn More
HUBER Tuyaux métalliques, modèle MT-350-3
Tuyau en silicone lisse
1230.50€ - 1946.85€
Spécification
Matériau | Métal |
---|---|
Longueur (métrique) | 3000 mm |
Quantité | 1 de chaque |
Type | Tuyau |
Code produit | Marque | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10531903
|
HUBER
6658 |
M38 x 1,5 |
1946.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10019142
|
HUBER
9277 |
Filetage M24 x 1,5 |
1230.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Tuyau MT-350-3 M24 x 1,5
- Métal
- Température minimale : -100°C
- Température maximale : 350°CC
- Longueur : 3 m
- Connecteur : M24 x 1,5
- Largeur nominale : 12 mm
- Isolation : Isolation spéciale avec tuyau en silicone lisse supplémentaire, extrémités recouvertes de bouchons en silicone
Spécification
Métal | |
3000 mm | |
1 de chaque | |
Tuyau |