missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MT-ND5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15892734
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
15892734 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15892734 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA567567

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MT-ND5 Polyclonal Antibody for IHC (P)

A small number of complex I subunits are the products of mitochondrial genes (subunits 1-7), while the remainder are nuclear encoded and imported from the cytoplasm. NADH dehydrogenase subunit 5 (ND5) is most likely a component of the hydrophobic protein fragment of Complex I. Mutations in the gene encoding for ND5 are implicated in Mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy, an autosomal recessive multisystem disorder that results in dramatically elevated levels of circulating thymidine and deoxyuridine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigène MT-ND5
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Expression MT-ND5
Numéro d’ordre du gène P03915
Alias de gène mitochondrially encoded NADH dehydrogenase 5; MTND5; mt-Nd5; NADH Dehydrogenase 5; NADH dehydrogenase subunit 5; NADH5; NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 5; ND5
Symboles de gène(s) MT-ND5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthesized peptide derived from human MT-ND5.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4540
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.