Learn More
7 ions multiples, 10 mg/l de chaque composant, pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
Ions (7 composants) : F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Multi 7 ions |
| Conditionnement | Flacon |
| Noms d’analytes ou de composants | F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42 |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 10 mg/L of each Component |
| Type | Solution étalon multi-composants de chromatographie ionique |
| Élément | F-, Cl-, NO2-, Br-, NO23-, PO43-, SO42 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantité | 100 ml |