Learn More
Solution étalon IC d’anions multi-ions dans H2O, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ (Dionex)
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Multi Ion anion IC standard solution in H2O |
| Odeur | Odorless |
| Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro MDL | MFCD00144813 |
| Quantité | 100 ml |