Learn More
Étalon d’hydrocarbures multi-états, alcanes hexane-tétratétracontane pairs, haut niveau, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| n-Décane | 124-18-5 | 1000μg/ml |
| n-Docosane | 629-97-0 | 1000μg/ml |
| n-Dodécane | 112-40-3 | 1000μg/ml |
| n-Dotétracontane | 7098-20-6 | 1000μg/ml |
| N-Dotriacontane | 544-85-4 | 1000μg/ml |
| n-Éicosane | 112-95-8 | 1000μg/ml |
| n-Hexacosane | 630-01-3 | 1000μg/ml |
| n-Hexadécane | 544-76-3 | 1000μg/ml |
| n-Hexane, pour analysis | 110-54-3 | 1000μg/ml |
| n-Hexatriacontane | 630-06-8 | 1000μg/ml |
| n-Octacosane | 630-02-4 | 1000μg/ml |
| n-Octadécane | 593-45-3 | 1000μg/ml |
| n-Octane | 111-65-9 | 1000μg/ml |
| n-Octatriacontane | 7194-85-6 | 1000μg/ml |
| n-Tétracontane | 4181-95-7 | 1000μg/ml |
| n-Tétracosane | 646-31-1 | 1000μg/ml |
| n-Tétradécane | 629-59-4 | 1000μg/ml |
| n-Tétratétracontane | 7098-22-8 | 1000μg/ml |
| n-Tétratriacontane | 14167-59-0 | 1000μg/ml |
| n-Triacontane | 638-68-6 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Multi-State Hydrocarbon Standard (High Level) |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Type | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Cyclohexane:CS2 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Quantité | 1 ml |
Sécurité et traitement
- ALK MIX (C6-C44)
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: cyclohexane, carbondisulphide, n-hexane
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire