Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Lingettes Multitex
Utilisez les lingettes souples ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multitex dans des domaines de travail sensibles tels que l’ingénierie de précision, les industries électriques et automobiles et les ateliers de peinture.
Marque:  ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1014900
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 3.47400kg
Code produit. 10095661
  • 92.15€ / 400 pièces
En stock
Description
  • Extra doux
  • Non pelucheux
  • résistant aux oreilles et aux solvants
  • Autorisé pour contact alimentaire
Spécification
Spécification
Lingettes
34 cm
34 cm x 38 cm
38 cm
Blanc
Pour le nettoyage humide ou à sec