missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MUT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1T85)
GREENER_CHOICE

Code produit 30829206
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30829206 100 μL
30825937 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30829206 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA563368

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

MUT Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

The product of this gene is a Golgi enzyme catalyzing an essential step in the conversion of oligomannose to complex N-glycans. The enzyme has the typical glycosyltransferase domains: a short N-terminal cytoplasmic domain, a hydrophobic non-cleavable signal-anchor domain, and a C-terminal catalytic domain. Mutations in this gene may lead to carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome, type II. The coding region of this gene is intronless. Transcript variants with a spliced 5' UTR may exist, but their biological validity has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MUT
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_1T85
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 40% glycerol, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression MMUT
Numéro d’ordre du gène P22033
Alias de gène D230010K02Rik; Mcm; methylmalonyl CoA mutase; methylmalonyl Coenzyme A mutase; methylmalonyl-CoA isomerase; methylmalonyl-CoA mutase; methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial; methylmalonyl-Coenzyme A mutase; MMUT; MUT; mutant methylmalonyl CoA mutase; truncated methylmalonyl CoA mutase
Symboles de gène(s) MMUT
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human Methylmalonyl Coenzyme A mutase.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4594, 688517
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.