Learn More
Acide mycophénolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042263
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
Code produit. 15414399
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61905.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 24280-93-1 | C17H20O6 | 320.341 g/mol
It is used as a small molecule IMPDH inhibitor. mycophenolic Acid is used as an immunosuppressive agent with antiviral and antitumor effects. It potently inhibits inosine monophosphate dehydrogenase, thus inhibiting de novo GTP synthesis leading to decreased RNA and DNA synthesis. It also reversibly inhibits proliferation of T and B lymphocytes and antibody formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme inhibiteur de l’IMPDH. L’acide mycophénolique est utilisé comme agent immunosuppresseur grâce à ses effets antiviraux et antitumoraux. Il inhibe fortement l’inosine monophosphate déshydrogénase, inhibant ainsi la synthèse du novo du GTP. Cela conduit à une diminution de la synthèse de l’ARN et de l’ADN. Il inhibe également de façon réversible la prolifération des lymphocytes T et B et la formation d’anticorps.
Solubilité
Soluble dans le méthanol à 50 mg/ml
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C. Tenir à distance des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24280-93-1
Formule moléculaire C17H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 320.341
Numéro MDL MFCD00036814
Clé InChI HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Synonyme mycophenolic acid, mycophenolate, melbex, myfortic, mycophenolsaeure, acido micofenolico, micofenolico acido, acide mycophenolique, acidum mycophenolicum, 6-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl-4-methyl-4-hexenoic acid
CID PubChem 446541
ChEBI CHEBI:168396
Nom IUPAC Acide (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-énoïque
SMILES CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Mycophenolic acid
Point de fusion 139°C to 141°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 1295848
Merck Index 14,6327
Informations sur la solubilité Soluble in methanol at 50mg/ml
Poids de la formule 320.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre