Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Multichannel Pipettes with Printed Text
Identify your pipette to avoid risk of contamination by dedicating it to a specific liquid or workflow step and improving your lab's Lean Management process.
1140.00€ - 1315.00€
Spécification
Pointes compatibles | Cônes Diamond, cônes Amplipur |
---|---|
Espacement de cônes réglable | Non |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Assorties |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17723178
|
Gilson™
FP10009SP |
10 μl | 8 | P8x10 |
1140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17773188
|
Gilson™
FP10014SP |
200 μl | 12 | P12x200 |
1315.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17753178
|
Gilson™
FP10010SP |
10 μl | 12 | P12x10 |
1315.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17783178
|
Gilson™
FP10011SP |
20 μl | 8 | P8x20 |
1140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17713188
|
Gilson™
FP10012SP |
20 μl | 12 | P12x20 |
1315.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17743188
|
Gilson™
FP10013SP |
200 μl | 8 | P8x200 |
1140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17703198
|
Gilson™
FP10015SP |
300 μl | 8 | P8x300 |
1140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17733198
|
Gilson™
FP10016SP |
300 μl | 12 | P12x300 |
1315.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
MyPIPETMAN™ Select pipettes are fully autoclavable, air-displacement pipettes that cover a full volume range. With no compromise on quality and performance, the built-in ejection system with integrated lever provides reduced tip ejection forces as compared to direct ejection systems. This patented ejection system reinforces the pipette's ergonomics for convenient use throughout the day.
- Simply adjust the volume by turning the push button of the pipette with the unique, patented Trilock™ volume-locking system
- Light ratchet volume setting for precise volume adjustment
- Volume-locked position to secure pipetting
- Ergonomic, textured design for better grip
- Lightweight and well-balanced
- Optional handle printing on demand
- Variable volume single channel models cover a volume range from 0.2 μL to 10 mL
- Variable volume multichannel models cover a volume range from 0.5 μL to 300 μL (8- and 12-channel models)
Spécification
Cônes Diamond, cônes Amplipur | |
Autoclavable | |
Non | |
Polypropylène, PVDF, PBT | |
Non stérile |
Non | |
Assorties | |
Ergonomique, texturée | |
MyPipetman™ Select | |
Pipette mécanique |