Learn More
Cole-Parmer™ TDS-mètre analogique Myron L™
Code produit. 13586990 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Type de batterie:
9 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13586990
Marque: Cole-Parmer™ 0148925
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Analysez vos échantillons sur place grâce à ces instruments portatifs. Les TDS-mètres analogiques sont des instruments simples d’utilisation pour le contrôle de la qualité de l’eau municipale, commerciale et industrielle, l’analyse de concentration chimique et le contrôle des procédés.
  • Les électrodes intégrées, sans entretien, n’ont pas besoin d’être replatinées
  • La compensation automatique de la température réduit les fluctuations de température
  • La cuvette de cellule intégrée contient des électrodes auto-entretenues qui n’ont jamais besoin d’être replatinées
  • L’extension de plage de conductivité optionnelle (vendue séparément) multiplie la plage par un facteur de 10
  • Le volume d’échantillon minimum est de 25 ml
Spécification
Comprend Intégré ; cellule auto-conditionnée
Type d’affichage Analogique
Gamme (TDS) 0 à 5000 ppm
Résolution (TDS) 1, 10, 100 ou 1000 ppm
Compensation thermique Automatique
Type de batterie 9 V
Type TDS-mètre portatif
Autonomie de la batterie 17520 h
Précision (TDS) ±2 % de la pleine échelle
Largeur (impériale) 4 po
Largeur (métrique) 11,43cm
Hauteur (impériale) 4,5 in
Hauteur (métrique) 11,43 cm