missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MYT1L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17771324
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17771324 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17771324 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5119925

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: SHSY5Y cell lysates, mouse cerebellum tissue, mouse brain tissue, SH-SY5Y. Subcellular Location: Chromosome, Nucleus.

MYT1L, myelin transcription factor 1 family, to which the myelin transcription factor 1-like protein (MYT1L) belongs, is expressed primarily in the developing central nervous system and recruits histone deacetylase (HDAC) to regulate neural transcription. Both MYT1L and the related protein MYT1 interact with SIN3B, a protein that mediates transcriptional repression by binding to HDACs, suggesting that the MYT1 family favor the silencing of genes during neural development. Recent studies suggest that polymorphisms of MYT1L may be associated with schizophrenia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MYT1L
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule TBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Expression MYT1L
Numéro d’ordre du gène P97500, Q9UL68
Alias de gène 2900046C06Rik; 2900093J19Rik; C630034G21Rik; Kiaa1106; mKIAA1106; MRD39; myelin transcription factor 1 like; myelin transcription factor 1-like; myelin transcription factor 1-like protein; Myt1l; MyT1-L; Neural zinc finger factor 1; neural zinc finger protein NZF-1; neural zinc finger transcription factor 1; Nzf1; NZF-1; Nztf1; Pmng1; Png1; Png-1; postmeiotic neural gene 1; postmitotic neural gene 1 protein; ZC2H2C2; ZC2HC4B; zinc finger protein Png-1
Symboles de gène(s) MYT1L
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein within human MYT1L aa 200-400.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 17933, 23040
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.