Learn More
N-acétyl-D-galactosamine, 97 %, Thermo Scientific™
80.81€ - 137.28€
Identifiants chimiques
CAS | 14215-68-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15NO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 221.209 |
Numéro MDL | MFCD00065372 |
Clé InChI | OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N |
Synonyme | n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine |
CID PubChem | 440552 |
ChEBI | CHEBI:28497 |
Nom IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]acétamide |
SMILES | CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10042970
|
Thermo Scientific Acros
225855000 |
500mg | Flacon en verre |
80.81€
500mg |
Expédition estimée: 11-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10226280
|
Thermo Scientific Acros
225850010 |
1g | Flacon en verre |
137.28€
1g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
14215-68-0 | |
221.209 | |
OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N | |
440552 | |
N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]acétamide |
C8H15NO6 | |
MFCD00065372 | |
n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine | |
CHEBI:28497 | |
CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O |
Spécification
N-Acetyl-D-galactosamine | |
14215-68-0 | |
100.0 | |
Blanc | |
Authentic | |
MFCD00065372 | |
n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine | |
OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N | |
N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]acétamide | |
221.209 | |
CHEBI:28497 | |
Poudre cristalline fine | |
7% Max. (K.F.) |
97% | |
96.0 | |
(10% aq. soln.) clear, colorless | |
97% | |
C8H15NO6 | |
Flacon en verre | |
500mg | |
CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O | |
+80° to +90° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) after 5 hrs., on dry substance | |
440552 | |
221.21 | |
≥96.0% |
RUO – Research Use Only