Learn More
N(alpha)-Boc-L-arginine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15430138
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15430138
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53379.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13726-76-6 | C11H22N4O4 | 274.321 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13726-76-6
Formule moléculaire C11H22N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 274.321
Numéro MDL MFCD00042632
Clé InChI HSQIYOPBCOPMSS-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-arg-oh, boc-arginine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-guanidinopentanoic acid, boc-l-arg-oh, n2-tert-butoxycarbonyl-l-arginine, n-boc-l-arginine, na-tert-butoxycarbonyl-l-arginine, n-t-boc-l-arginine, n alpha-boc-l-arginine, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-l-arginine
CID PubChem 114667
Nom IUPAC (2S)-5-(diamineméthylidèneamine)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamine]acide pentanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Boc-L-arginine
Point d’éclair 113°C (235°F)
Quantité 1 g
Beilstein 2419628
Rotation optique −6.5° (c=1 in Acetic Acid)
Poids de la formule 274.32
Pourcentage de pureté 98%