Learn More
Acide N-benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044987
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11332826
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08997.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1947-00-8 | C14H19NO4 | 265.309 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1947-00-8
Formule moléculaire C14H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 265.309
Numéro MDL MFCD00004423
Clé InChI RXQDBVWDABAAHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme z-6-aminohexanoic acid, z-epsilon-acp-oh, 6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-6-aminocaproic acid, cbz-, a-aminocaproic acid, n-cbz-6-aminohexanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid, n-carbobenzoxy-epsilon-aminocaproic acid, 6-phenylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid
CID PubChem 74758
Nom IUPAC Acide6-(phénylméthoxycarbonylamino)hexanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid
Point de fusion 53°C to 57°C
Quantité 5 g
Beilstein 2288508
Poids de la formule 265.31
Pourcentage de pureté 99%