Learn More
N-Boc-2-cyclohexyl-L-glycine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
La N-Boc-2-cyclohexyl-L-glycine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
La N-Boc-2-cyclohexyl-L-glycine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Boc-2-cyclohexyl-L-glycine |
Beilstein | 5553687 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 257.33 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Quantité | 1 g |
Forme physique | Solide |