Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-4,4-difluoro-L-proline, 97 +%
Marque: Alfa Aesar™ H27052.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 203866-15-3 Poids : 0.00025kg
Quantité | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
203866-15-3 | |
251.23 | |
WTMZYKCXBXPVPT-LURJTMIESA-N | |
22977458 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)(F)F |
C10H15F2NO4 | |
MFCD03094917 | |
n-boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4,4-difluoro-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoro-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-boc-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-4,4-difluoroproline | |
(2S)-4,4-difluoro-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-acide carboxylique |
Spécification
N-Boc-4,4-difluoro-L-proline | |
250mg | |
C10H15F2NO4 | |
n-boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4,4-difluoro-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoro-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-boc-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-4,4-difluoroproline | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)(F)F | |
251.23 | |
251.24 |
120°C to 124°C | |
203866-15-3 | |
MFCD03094917 | |
WTMZYKCXBXPVPT-LURJTMIESA-N | |
(2S)-4,4-difluoro-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-acide carboxylique | |
22977458 | |
≥97% |