missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-L-phénylalaninol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027943
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
66605-57-0
C14H21NO3
251.33
MFCD00076976
LDKDMDVMMCXTMO-LBPRGKRZSA-N
n-boc-l-phenylalaninol, boc-l-phenylalaninol, boc-phenylalaninol, s-2-boc-amino-3-phenyl-1-propanol, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalaninol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-n-tert-butoxycarbonyl-phenylalaninol, s---2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol
2733675
Tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-3-phénylpropan-2-yl]carbamate
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
66605-57-0
C14H21NO3
251.33
MFCD00076976
LDKDMDVMMCXTMO-LBPRGKRZSA-N
n-boc-l-phenylalaninol, boc-l-phenylalaninol, boc-phenylalaninol, s-2-boc-amino-3-phenyl-1-propanol, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalaninol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-n-tert-butoxycarbonyl-phenylalaninol, s---2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol
2733675
Tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-3-phénylpropan-2-yl]carbamate
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1

N-Boc-L-phenylalaninol is employed in the synthesis of biochemically active compounds.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le N-Boc-L-phénylalaninol est utilisé dans la synthèse de composés biochimiquement actifs.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-phenylalaninol
Point de fusion 95°C to 98°C
Beilstein 3652004
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 251.33
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 1 g
Rotation optique −27.5° ± 2.5° (c=1 in Methanol)

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'