Learn More
N-Boc-O-tert-butyl-L-thréonine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
N-Boc-O-tert-butyl-L-threonine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-O-tert-butyl-L-thréonine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le DMF.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
La N-Boc-O-tert-butyl-L-thréonine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le DMF.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Boc-O-tert-butyl-L-threonine |
Point de fusion | 95°C to 98°C |
Beilstein | 4454820 |
Informations sur la solubilité | Soluble in DMF. |
Poids de la formule | 275.34 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Quantité | 5 g |
Forme physique | Solide |