Learn More
n-dodécyle-bêta-D-glucopyranoside, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15457429
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15457429
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66173.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59122-55-3
Formule moléculaire C18H36O6
Poids moléculaire (g/mol) 348.48
Numéro MDL MFCD00063298
Clé InChI PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Synonyme dodecyl glucoside, dodecyl beta-d-glucopyranoside, dodecyl b-d-glucopyranoside, dodecyl-beta-d-glucopyranoside, dodecyl, a-d-glucopyranoside, n-dodecyl-beta-d-glucopyranoside, n-dodecyl glucoside, n-dodecyl-i 2-d-glucopyranoside, dodecyl-, n-dodecyl ?-d-glucopyranoside
CID PubChem 93321
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6 R)-2-dodécoxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triole
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Dodecyl beta-D-glucopyranoside
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 86236
Informations sur la solubilité Soluble in methanol at 50mg/ml
Poids de la formule 348.47
Forme physique Poudre