Learn More
N-α-FMOC-N-delta-Trityl-L-glutamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229225
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
132327-80-1, 75-09-2
C39H34N2O5
610.71
WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
fmoc-gln trt-oh, nalpha-fmoc-ndelta-trityl-l-glutamine, fmoc-glutamine trt-oh, n-fmoc-n5-trityl-l-glutamine, n, a-fmoc-n, a-trityl-l-glutamine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-oxo-5-tritylamino pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-triphenylmethylcarbamoyl butanoic acid, pubchem10017, fmoc-l-gln trt-oh, ksc180c8t
10919157
Acide (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-oxo-5-(tritylamino)pentanoïque
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
132327-80-1, 75-09-2
C39H34N2O5
610.71
WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
fmoc-gln trt-oh, nalpha-fmoc-ndelta-trityl-l-glutamine, fmoc-glutamine trt-oh, n-fmoc-n5-trityl-l-glutamine, n, a-fmoc-n, a-trityl-l-glutamine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-oxo-5-tritylamino pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-triphenylmethylcarbamoyl butanoic acid, pubchem10017, fmoc-l-gln trt-oh, ksc180c8t
10919157
Acide (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-oxo-5-(tritylamino)pentanoïque
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-α-FMOC-N-δ-Trityl-L-glutamine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 131.0°C to 144.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Rotation spécifique − 14.20
Poids de la formule 610.71
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-alpha-FMOC-N-delta-Trityl-L-glutamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.