Learn More
N-heptane, Certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
55.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
55.61 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
55.61 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Description
C7H16, numéro CAS-142-82-5, dipropylméthane, méthane de diéthyle, eptani, n-heptane, gettysolve-c, heptan polonais, skellysolve c, hydrure d’heptyle, heptan, heptanen, 2,5 L, 98°C, CHEBI:43098, incolore, 100,2 g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, -91°C, 9544, 100,205, flacon de verre ambré, liquide, 8900
Spécification
Point de fusion | -91°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 98°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 48mbar at 20°C |
Viscosité | 0.4 mPaS at 20°C |
Poids de la formule | 100.2g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- n-Heptane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.