Learn More
Sel de sodium N-lauroylsarcosine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Lauroylsarcosine sodium salt |
% min. CAS | 94 |
% max. CAS | 100 |
Point de fusion | 45.0°C to 47.0°C |
Couleur | Blanc |
pH | 7.0 to 9.0 |
Perte à la dessiccation | 7% max. () |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 0.95 |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N-Lauroylsarcosine sodium salt
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H330-Mortel par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.