Learn More
N-méthoxycarbonyl-L-tert-leucine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
The coupling of the two key intermediates, N-(methoxycarbonyl)-l-tert-leucine acylated benzyl hydrazine and chloromethyl ketone, via an S N 2 reaction furnished the amino ketone in high yield under our optimized conditions in practical synthesis of the HIV Protease Inhibitor Atazanavir via a Highly diastereoselective Reduction Approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le couplage des deux intermédiaires clés, N-(méthoxycarbonyl)-l-tert-leucine acylé benzyle hydrazine et chlorométhyl cétone, via une réaction S N2 a fourni l’amino-cétone avec un rendement élevé dans nos conditions optimisées lors de la synthèse pratique de l’inhibiteur de la protéase du VIH Atazanavir via une approche de réduction hautement diastéréosélective.
Solubilité
Soluble dans l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
Le couplage des deux intermédiaires clés, N-(méthoxycarbonyl)-l-tert-leucine acylé benzyle hydrazine et chlorométhyl cétone, via une réaction S N2 a fourni l’amino-cétone avec un rendement élevé dans nos conditions optimisées lors de la synthèse pratique de l’inhibiteur de la protéase du VIH Atazanavir via une approche de réduction hautement diastéréosélective.
Solubilité
Soluble dans l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Methoxycarbonyl-L-tert-leucine |
Point de fusion | 107°C to 110°C |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethyl acetate and methanol. |
Poids de la formule | 189.21 |
Pourcentage de pureté | 98% |