Learn More
N-méthyle-[1-méthyle-5-phénoxy-3-(trifluorométhyle)-1H-pyrazol-4-yl]méthylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-methyl-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylamine |
% min. CAS | 89.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 285.27 |
Pourcentage de pureté | 90% |