Learn More
N-Méthyl-2-(phénoxyméthyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-methyl-2-(phenoxymethyl)benzylamine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 250mg |
Poids de la formule | 227.31 |
Pourcentage de pureté | 97% |