Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-méthyl-D-glucamine, 99 %
Code produit. p-163502 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10783881
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
La N-méthyle-D-glucamine, numéro CAS 6284-40-8, également connue sous le nom de méglumine, est un composé de base couramment utilisé en association avec des composés organiques iodés dans un milieu de contraste.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• La N-méthyle-D-glucamine est un composé d’hexosamine fréquemment utilisé en association avec des composés organiques iodés dans des milieux de contraste tels que la mégluminine d’iothalamate, la mégluminine d’iodipamide et la mégluminine de diatrizoate
Applications
• Elle est également utile lorsqu’elle est appliquée dans les résines d’échange d’ions pour chélater les ions bore de manière sélective
• Elle est considérée comme une base et fréquemment utilisée dans la préparation des sels de certains acides
• Elle est également appliquée dans la synthèse d’agents actifs de surface et de colorants de laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6284-40-8
Formule moléculaire C7H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 195.21
Numéro MDL MFCD00004707
Clé InChI MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Synonyme meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
CID PubChem 8567
ChEBI CHEBI:59732
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(méthylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-D-glucamine
Note relative au nom 99%
Absorbance 0.03 max. (20 w/v% aq. soln.) at 420nm
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 128.0°C to 132.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (1 g, 100°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 04, IV, 1914
Merck Index 15, 6150
Conditions de rotation spécifiques − 16.50 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub)
Rotation spécifique − 16.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100 g/100 mL water (25°C). Other solubilities: 1.2 g/100 mL alcohol (25°C), 21 g/100 mL alcohol (70°C)
Poids de la formule 195.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline