Learn More
Chlorhydrate de N-Méthyl-N-(4-nitrobenzyl)amine, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
10g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-methyl-N-(4-nitrobenzyl)amine hydrochloride |
% min. CAS | 90.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10g |
Poids de la formule | 202.64 |
Pourcentage de pureté | 90% |