Learn More
N-Méthyle-N-(4-pyridine-4-ylbenzyl)amine, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Methyl-N-(4-pyridin-4-ylbenzyl)amine |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 198.27 |
Pourcentage de pureté | 90% |