missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Myc Antibody (NMYC-1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30149035
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30149035 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30149035 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP308495CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

n-Myc Monoclonal antibody specifically detects n-Myc in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène n-Myc
Applications Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone NMYC-1
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène BHLHE37, bHLHe37N-myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 37, MODED, neuroblastoma-derived v-myc avian myelocytomatosis viral related oncogene, N-myc, NMYCneuroblastoma MYC oncogene, ODED, oncogene NMYC, pp65/67, v-myc avian myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived, v-myc myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived (avian)
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human n-Myc protein. (Uniprot: P04198)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4613
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.