Learn More
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Description
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethyl-L-phenylalanine |
| CAS | 17469-89-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | N,N-Dimethyl-L-phenylalanine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H15 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | N,N-Dimethyl-L-phenylalanine, L-N,N-dimethyl-3-phenyl-Alanine, N,N-Dimethyl-L-phenylalanine, N,N-Dimethylphenylalanine |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-12(2)10(11(13)14)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S)-2-(dimethylamino)-3-phenylpropanoic acid |
| Afficher plus |