Learn More
Dibenzylacétal de N,N-diméthylformamide, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal was used in quantification of cocaine and its primary metabolite, benzoyl ecgonine from urine matrix by gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétal de diéthyle de N,N-diméthylformamide a été utilisé pour quantifier la cocaïne et son métabolite principal, l’ecgonine de benzoyle à partir de la matrice urinaire par chromatographie en phase gazeuse.
Solubilité
Soluble dans divers solvants inertes.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
L’acétal de diéthyle de N,N-diméthylformamide a été utilisé pour quantifier la cocaïne et son métabolite principal, l’ecgonine de benzoyle à partir de la matrice urinaire par chromatographie en phase gazeuse.
Solubilité
Soluble dans divers solvants inertes.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal |
Densité | 1.045 |
Point d’ébullition | 138°C to 140°C (0.5 mmHg) |
Quantité | 50 g |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in variety of inert solvents. |
Poids de la formule | 271.36 |
Pourcentage de pureté | 85% |
Qualité | Technique |