Learn More
Acide n-nonanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3758577 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10786042
Marque: Thermo Scientific Acros 356241000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-05-0 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-05-0
Formule moléculaire C9H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Numéro MDL MFCD00004433
Clé InChI FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
CID PubChem 8158
ChEBI CHEBI:29019
Nom IUPAC Acide nonanoïque
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Nonanoic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 12.5°C
Couleur Incolore
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 254.0°C
Point d’éclair 114°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7CO2H
Indice de réfraction 1.4299 to 1.4339
Quantité 100 g
Beilstein 02, 352
Merck Index 15, 7179
Gravité spécifique 0.9
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform and ether, soluble in most other commmon organic solvents
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Nonanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.