Learn More
N,O-Bis(triméthylsilyl)acétamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11352695
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11352695 25 g 25g
11342695 5 g 5g
11362695 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11352695 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00183.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10416-59-8 | C8H21NOSi2 | 203.43 g/mol
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide is used as a regioselective desulfation reagent as well as a preparatory agent for carbohydrate and alcohol trimethylsilyl ethers. It is also used for the derivatization of polar functional groups such as carboxylic acids, phenols, steroids, amines, alcohols, alkaloids and amides. It is employed in the formation of stable trimethylsilyl derivatives. Further, it is used in analytical chemistry for the derivatization of compounds in analysis to increase their volatility and to introduce the trimethylsilyl protecting group in organic synthesis. In addition to this, it is used in the protection of hydroxyl groups in natural products, functional groups in organic intermediates and derivatization reagent for gas chromatography-Mass spectral analysis of phenolic acids in fruits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bis(triméthylsilyl)acétamide est utilisé comme réactif de désulfation régiosélective ainsi que comme agent préparatoire pour les éthers triméthylsilyles contenant des glucides et de l’alcool. Il est également utilisé pour la dérivatisation de groupes fonctionnels polaires tels que les acides carboxyliques, les phénols, les stéroïdes, les amines, les alcools, les alcaloïdes et les amides. Il est utilisé dans la formation de dérivés triméthylsilyles stables. En outre, il est utilisé en chimie analytique pour la dérivatisation de composés dans l’analyse afin d’augmenter leur volatilité et d’introduire le groupe triméthylsilyle protecteur dans la synthèse organique. Par ailleurs, il est utilisé dans la protection des groupes hydroxyles dans les produits naturels, des groupes fonctionnels dans les intermédiaires organiques et comme réactif de dérivatisation pour la chromatographie en phase gazeuse-analyse spectrale de masse des acides phénoliques dans les fruits.
Solubilité
Miscible avec de nombreux solvants aprotiques non polaires et polaires.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’eau et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10416-59-8
Formule moléculaire C8H21NOSi2
Poids moléculaire (g/mol) 203.43
Numéro MDL MFCD00008270
Clé InChI SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate
CID PubChem 6913588
SMILES CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 71°C to 73°C (35mmHg)
Nom chimique ou matériau N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Point de fusion -24°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1306669
Point d’éclair 42°C (107°F)
Informations sur la solubilité Miscible with many nonpolar and polar aprotic solvents.
Nom IUPAC Triméthylsilyl N-(triméthylsilyl)éthanimidate
Poids de la formule 203.43
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.417
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.829