Learn More
N-Octyl-β-D-glucopyranoside (poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents
Marque: Fisher Bioreagents BP585-1
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 29836-26-8 Poids : 0.05100kg
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Micro tube en poly |
Description
Le n-Octyl-β-D-Glucopyranoside est un détergent non ionique hautement purifié.Identifiants chimiques
29836-26-8 | |
292.37 | |
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N | |
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyle)-6-(octyloxy)oxane-3,4,5-triol |
C14H28O6 | |
MFCD00063288 | |
62852 | |
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
Spécification
0.3 max. at 260nm | |
29836-26-8 | |
≥98 % | |
C14H28O6 | |
MFCD00063288 | |
15, 6857 | |
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | |
292.37 | |
292.4 | |
Micro tube en poly | |
Pass Test (100mg/mL water) |
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside | |
Octyl-[beta]-D-Glucopyranoside | |
Blanc | |
105°C | |
1g | |
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N | |
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyle)-6-(octyloxy)oxane-3,4,5-triol | |
62852 | |
Poudre / Solide | |
≥99% | |
-28.0 to -32.0° (+ or -) |