Learn More
Éther de n-propyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10123580 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
:
Flacon en verre de 50 ml
Code produit. 10123580
Marque: Thermo Scientific Acros 150040500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-43-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propyl ether
Note relative au nom 99+%
CAS 111-43-3
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -123°C
Couleur Incolore
Densité 0.7300g/mL
Point d’ébullition 88°C to 90°C
Point d’éclair -28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H14O
Formule linéaire (CH3CH2CH2)2O
Indice de réfraction 1.3790 to 1.381
Numéro MDL MFCD00009376
Quantité 50 mL
Beilstein 01, 354
Merck Index 15, 3385
Gravité spécifique 0.73
Synonyme dipropyl ether, propyl ether, n-propyl ether, di-n-propyl ether, propane, 1,1'-oxybis, dipropyl oxide, 4-oxaheptane, ether, di-n-propyl, 1,1'-oxybispropane, unii-42q250hs4g
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Clé InChI POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCOCCC
Nom IUPAC 1-propoxypropane
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
CID PubChem 8114
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Propyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.